Learn More
Tocris Bioscience™ EXP 3174
Descripción
EXP 3174 is a potent and selective noncompetitive AT1 receptor antagonist (IC50 = 37 nM). Reduces blood pressure in a rat model. Active metabolite of Losartan potassium (Cat. No. 3798).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 124750-92-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Angiotensin AT1 Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C22H21ClN6O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.89 |
| Pureza | >98% |