Learn More
Thermo Scientific™ Exonucleasa I (20 U/μL)
Código de producto. p-4521382 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20.000 U
4000 U
Tamaño de la unidad:
20000 unidades
4000 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10548930 4000 U 4000 unidades
10354530 20.000 U 20000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548930 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0581
Degradar el ADN monocatenario en una dirección de 3'→5' con la exonucleasa I (ExoI) y deja intactos los dinucleótidos del extremo 5'.
La exonucleasa I (ExoI) degrada el ADN monocatenario en una dirección de 3'→5'. Libera desoxirribonucleósido 5'-monofosfatos gradualmente y deja intactos los dinucleótidos del extremo 5'.
No fragmenta cadenas de ADN con grupos finales 3'-OH bloqueados por grupos fosforilo o acetilo.
Características destacadas
  • Activa en tampones para PCR
Aplicaciones
  • Extracción de cebados de mezclas de PCR:
    • antes de la secuenciación del producto de PCR
    • li>para mutagénesis de PCR de un tubo “megaprimer”
  • Extracción de ADN monocatenario que contiene un extremo 3'-hidroxilo de las mezclas de ácido nucleico
  • Ensayo para la presencia de ADN monocatenario con un extremo 3'-hidroxilo
Nota
La enzima no es adecuada para la eliminación de extremos 3' con salientes de ADN bicatenario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20 U/μl
Enzima Exonucleasa
Cantidad 4000 U
Tipo de producto Exonuclease I
compliance-icons
Nombre del producto
  • Exonuclease I
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide