Learn More
(+/-)-((exo, RS), RS) Clorhidrato de biperideno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-((exo, RS), RS) Biperiden Hydrochloride |
| CAS | 475563-22-5 |
| Fórmula molecular | C21H29NO .HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-rel-alpha-(1R,2S,4R)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en -2-yl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H/t17-,18+,20+,21-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O[C@](CCN1CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(1S,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]hept-5-enil]-1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 347.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.2016 |