Learn More
exo-norborneol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | exo-Norborneol |
| CAS | 497-37-0 |
| Fórmula molecular | C7H12O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,3S,4S)-biciclo[2.2.1]heptan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 112.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0888 |