Learn More
exo-MGK 264, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30320804 10 mg
1 options
Código de producto. 30320804 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15250200
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material exo-N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornen-2,3-dicarboximide
CAS 208521-26-0
Nombres de analitos o componentes exo-N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornen-2,3-dicarboximide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H25 N O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo rel-(3aR,4R,7S,7aS)-2-(2-Ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, exo-MGK 264
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14+,15-
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC(CC)CN1C(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 275.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1885 g/mol