Learn More
exo-Granisetron, TRC
Código de producto. 30009008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009008 10 mg 10 miligramos
30004323 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG78001010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1364914-39-5
Fórmula molecular C18H24N4O
Peso molecular (g/mol) 312.41
Sinónimo exo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide;
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material exo-Granisetron (Granisetron Impurity F)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12?,13-,14+
Porcentaje de pureza >95%