Learn More
Anhídrido exo-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano-2,3-dicarboxílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367905 5 g 5 g
11377905 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02947.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29745-04-8 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride acts as a potential antitumor agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El anhídrido exo-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano-2,3-dicarboxílico actúa como un potencial agente antitumoral. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29745-04-8
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00213361
Clave InChI JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N
Sinónimo exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin
PubChem CID 12251906
SMILES C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 111°C to 116°C
Cantidad 5 g
Beilstein 84287
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza ≥98%