Learn More
Anhídrido exo-7-oxabiciclo[2.2.1]hepato-5-ene-2,3-dicarboxílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332246 5 g 5 g
11342246 25 g 25 g
11352246 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03620.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6118-51-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Intermediate in a useful synthesis of 4,4-dialkyl-2-butenolides, based on reaction with two moles of Grignard reagent, followed by cycloreversion (elimination of furan) to release the double bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio en la útil síntesis de 4,4-dialquil-2-butenolidas, basada en la reacción con dos moles de reactivo Grignard, seguido de cicloreversión (eliminación de furano) para liberar el doble enlace.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6118-51-0
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Número MDL MFCD00151506,MFCD00077442,MFCD00151506,MFCD00151506
Clave InChI QQYNRBAAQFZCLF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo exo-3,6-epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
PubChem CID 124671625
Nombre IUPAC 4,10-dioxatriciclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-eno-3,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2C3OC(C=C3)C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 118°C to 119°C
Cantidad 5 g
Beilstein 10355
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza ≥98%