Learn More
(+/-)-Exo-6-hidroxitropinona, TRC
Código de producto. 30135030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135030 100 mg 100 miligramos
30134164 50 mg 50 miligramos
17972605 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE975135100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5932-53-6
Fórmula molecular C8 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 155.194
Sinónimo 1αH,5αH-Tropan-3-one, 6β-hydroxy- (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 6-hydroxy-8-methyl-, exo-, Tropinone, 6β-hydroxy- (6CI,7CI), rel-(1R,5R,6S)-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (±)-6β-Hydroxytropan-3-one, (±)-6β-Hydroxytropinone, Exo-6-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (±)-6β-Hydroxytropan-3-one, (±)-6β-Hydroxytropinone, 1αH,5αH-Tropan-3-one, 6β-hydroxy- (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 6-hydroxy-8-methyl-, exo-, Tropinone, 6β-hydroxy- (6CI,7CI), rel-(1R,5R,6S)-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (±)-6β-Hydroxytropan-3-one, (±)-6β-Hydroxytropinone
Nombre IUPAC (1S,5S,6R)-6-hidroxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-one
SMILES CN1[C@H]2C[C@@H](O)[C@@H]1CC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxytropinone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946