Learn More
exo-2-Aminonorbornano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785432 1 g Frasco de vidrio 1 g
10764862 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176950010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7242-92-4 | C7H13N | 111.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7242-92-4
Fórmula molecular C7H13N
Peso molecular (g/mol) 111.19
Número MDL MFCD00078132
Clave InChI JEPPYVOSGKWVSJ-YUZWJPFSNA-N
Sinónimo 1r,2r,4s-rel-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, exo-2-norbornanamine, exo-2-aminonorbornane 99, exo-2-aminonorbornane, 1alpha,4alpha-norbornane-2alpha-amine, bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-rel
PubChem CID 10240785
Nombre IUPAC (1R,2R,4S)-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
SMILES N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material exo-2-Aminonorbornane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 49.0°C (13.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4807
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • exo-2-Aminonorbornane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.