Learn More
Monoamida de ácido exo-2,3-Norbornanedocarboxílico, TRC
Código de producto. 30418505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418505 1 g
30419468 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6612551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1365987-23-0
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.2
Sinónimo (1R,2S,3R,4S)-rel-3-(Aminocarbonyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (1S,2R,3S,4R)-3-carbamoilbiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxílico ácido
SMILES O=C([C@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]([H])(C2)[C@]1([H])C(N)=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material exo-2,3-Norbornanedicarboxylic Acid Monoamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h4-7H,1-3H2,(H2,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6+,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.09