Learn More
Exifone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Exifone |
| CAS | 52479-85-3 |
| Fórmula molecular | C13H10O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,3',4,4',5'-Hexahydroxybenzophenone, (2,3,4-Trihydroxyphenyl)(3,4,5-trihydroxyphenyl)methanone, 2,3,4,3',4',5'-Hexahydroxybenzophenone, 3,4,5,2',3',4'-Hexahydroxybenzophenone, 4-Galloylpyrogallol, Adlone, NSC 680919 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O7/c14-7-2-1-6(11(18)13(7)20)10(17)5-3-8(15)12(19)9(16)4-5/h1-4,14-16,18-20H |
| SMILES | Oc1ccc(C(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)c(O)c1O |
| Peso molecular (g/mol) | 278.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0427 |