Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Condensador de vapor de escape EK 600 con matraz de fondo redondo, 500 ml
Código de producto. 17162614
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17162614 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17162614 Proveedor BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20751801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un accesorio para usar con las bombas VACUU·PURE™
Módulo base para unidad de bombeo química (sin bomba) con condensador de vapor de escape EK 600 para VACUU-PURE. El condensador de vapor de escape EK 600 está diseñado para su uso con la unidad de bombeo VACUU-PURE. Cuenta con un matraz de fondo redondo de 500 mL y conexiones KF DN 25
  • Rango de temperatura ambiente: °10 C a 40 °C
  • Conexión de salida: Brida pequeña KF DN 25
  • Conexión de entrada: Schlauchwelle DN 19 mm
  • Volumen del recipiente colector: 500 ml
  • Elementos suministrados: Condensador de vapor de escape con KF DN 25 para VACUU-PURE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Diámetro exterior (métrico) 118 mm
Para utilizar con VACUU-PURE 10 C
Incluye Matraz de fondo redondo
Tipo Condensador de vapor de escape EK 600
Presión máxima 0,22 psi