Learn More
Labconco™ Adaptadores de transición de escape para XPert™ y Protector™ XVS
Código de producto. 17964321 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conexión superior, 6 in. Conducto
Código de producto. Tipo de producto
17964321 Conexión superior, 6 in. Conducto
1 options
Código de producto. 17964321 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3912401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.07€
    174.95€ / paquete de 1
    Ahorro 13.12€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Adaptadores de transición de conductos de escape para conductos en Labconco recintos.
Adaptador de transición de escape superior hecho de polietileno moldeado de una sola pieza. Conecta 2 in. x 10 in. rectangular a 6 in. diámetro redondo para conexión a 6 in. Conducto de diámetro exterior. Para uso con Labconco XPert recintos, estaciones de ventilación protectoras XVS , campanas de demostración protectoras y estaciones de trabajo protectoras.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 24, 36, 48 in XPert™ y Protector™ XVS Estación de trabajo
Altura (imperial) 10 in
Peso (imperial) 5 lb.
Peso (métrico) 2.3 Kg
Tipo de producto Conexión superior, 6 in. Conducto
Diámetro (imperial) 6 in
Material Acero con revestimiento de epoxi
Para utilizar con (aplicación) Proporcionar conexión entre los XPert™ recintos y los conductos