Learn More
MedChemExpress Exendin-4 acetate
Código de producto. 16465688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16465688 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16465688 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13443A
MedChemExpress Exendin-4 acetate (Exenatide acetate), a 39 amino acid peptide, is a long-acting glucagon-like peptide-1 receptor agonist with an IC50 of 3.22 nM.
Tekniske data
Pureza 98.69%
CAS 914454-01-6
Contenido y almacenamiento Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 4246.62 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 66.66 mg/mL (15.70 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (5.89 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Exenatide acetate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.