Learn More
Exemestane, TRC
Código de producto. 30133000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133000 25 mg 25 miligramos
18042130 5 mg 5 miligramos
18070810 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE95700025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107868-30-4
Fórmula molecular C20 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 296.4
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-6-metilideno-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenentreno-3,17-dione
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Exemestane
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1776