Learn More
Exemestano, Mikromol™
Descripción
Exemestano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Exemestane |
| CAS | 107868-30-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Exemestane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-6-metilideno-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Mostrar más |