Learn More
Exemestane, MedChemExpress
Código de producto. 16471937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16471937 50 mg 50 miligramos
16456256 100 mg 100 miligramos
16415788 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16471937
Marca: Medchem Express HY13632
MedChemExpress Exemestane (FCE 24304) is a selective, irreversible and orally active steroidal aromatase inhibitor with IC50s of 30 nM and 40 nM for human placental and rat ovarian aromatase, respectively. Exemestane can be used for hormone-dependent breast cancer research.
Exemestane (FCE 24304) is a selective, irreversible and orally active steroidal aromatase inhibitor with IC50s of 30 nM and 40 nM for human placental and rat ovarian aromatase, respectively. Exemestane can be used for hormone-dependent breast cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Exemestane
Forma física Solid
CAS 107868-30-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo FCE 24304 EXE
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (182.19 mM)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CC(C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1)=O)=C)C2=O
Peso molecular (g/mol) 296.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.4
Porcentaje de pureza 99.92%