Learn More
Exemestano, LoGiCal
Código de producto. 30464088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464088 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464088 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1161.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Exemestane
CAS 107868-30-4
Nombres de analitos o componentes Exemestane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-6-metilideno-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 296.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1776 g/mol