Learn More
Impureza E de exemestano EP (exemestano USP Compuesto relacionado A), Mikromol™
Product Code. 30050681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30050681 25 mg 25 miligramos
17982436 100 mg 100 miligramos
30462161 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050681 Supplier Mikromol Supplier No. MM1161.010025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza E de exemestano EP (exemestano USP Compuesto relacionado A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydro Exemestane
CAS 19457-55-7
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dihydro Exemestane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, Exemestane Imp. E (EP), Exemestane USP Related Compound A, Exemestane USP RC A, Androst-4-ene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione, 6-Methyleneandrost-4-en-3,17-dione, 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2-Dihydroexemestane, Exemestane Related Compound A, Exemestane Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-6-metilideno-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Peso molecular (g/mol) 298.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1933 g/mol