Learn More
Honeywell™ Zapatos EXECUTIVE ELEGIO S3
Código de producto. 15896615
Change view
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15896615 38 1 par
15806625 39 1 par
15816625 40 1 par
15826625 41 1 par
15836625 42 1 par
15846625 43 1 par
15856625 44 1 par
15866625 45 1 par
15876625 46 1 par
15886625 47 1 par
15896625 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15896615 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 654301638/7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 son unos zapatos de seguridad profesionales elegantes e innovadores diseñados para ofrecer un alto nivel de protección.
  • El exterior de piel resistente al agua proporciona una gran resistencia y flexibilidad
  • Su horma exclusiva y específica proporciona comodidad y un ajuste perfecto
  • Un diseño elegante y único para un aire de calzado urbano elegante
  • La plantilla y el revestimiento de piel proporcionan una gran transpirabilidad e higiene
  • Entresuela: Entresuela antiperforaciones no metálica. protege el 100 % de la superficie del pie, proporciona flexibilidad y es conforme con EN ISO 20345:2011.
  • Superior: Estilo Derby negro, piel flor suave
  • Puntera: Puntera Smartium de polímero inyectado. No metálico, un 50 % más ligero que el estilo con diseño fino
  • Plantilla: Piel perforada, con amortiguador en el talón
  • Suela: PU con monodensidad cementada. Talón marcado y prestaciones SRC
  • Certificado SCR
  • CI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado EN ISO 20345:2011 y SRC
Color Negro
Diseñar Estilo Derby negro, piel flor suave, completamente revestidos de cuero, plantilla de piel curtida con extractos vegetales, 100 % no metálico
Material Cuero
Tamaño 38
Material de la suela Poliuretano