Learn More
SI Analytics™ Unidad de intercambio
Product Code. 11358310 Shop All SI Analytics Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
20 ml
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) unitSize
11358310 20 ml cada uno
13476979 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11358310 Supplier SI Analytics™ Supplier No. 285220320
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La unidad de intercambio SI Analytics™ es una unidad que incluye un chip integrado para datos de reactivos, tubos, una punta de valoración y mucho más.
  • Incluye un chip integrado para datos de reactivos
  • Viene con un frasco de vidrio marrón para el valorador
  • GL 45
  • Adaptador para frascos S40
  • Incluye tubos, tubos de goteo y punta de valoración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Frasco de vidrio marrón para valoradores
Tamaño del recipiente GL 45
Tipo Unidad de intercambio
Incluye Chip integrado para datos de reactivos
Volumen (métrico) 20 ml