Learn More
Epredia™ Accesorios para el procesador de tejidos Excelsior™ AS
Código de producto. 15594280 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cestillo organizado
Cestillo organizado, 6 apartados
Filtro de vapor (carbón)
Filtro neutralizador de formaldehído (permanganato de potasio)
Kit de abrazaderas para monitor
Kit de adaptador de conductos del sistema de aire principal
Kit de adaptador del tubo de extracción para ventilación descendente
Kit de cajón para residuos de parafina: 1 cajón, 1 tapa
Recipiente para transporte de cestos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15594280 Cestillo organizado, 6 apartados cada uno
12638156 Kit de adaptador del tubo de extracción para ventilación descendente cada uno
12648156 Kit de adaptador de conductos del sistema de aire principal cada uno
12678156 Kit de cajón para residuos de parafina: 1 cajón, 1 tapa cada uno
12688156 Kit de abrazaderas para monitor cada uno
12608346 Recipiente para transporte de cestos cada uno
13470487 Filtro de vapor (carbón) paquete de 6
12764856 Filtro neutralizador de formaldehído (permanganato de potasio) paquete de 6
12658156 Cestillo organizado paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15594280 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A82310038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00€
    764.25€ / paquete de 1
    Ahorro 12.75€
    1% Descuento
En stock
Mantenga el procesador de tejidos Epredia™ Excelsior™ AS con los accesorios para el procesador de tejidos Epredia™ Excelsior AS.
Características del producto:
  • Diseño apto para microondas que permite el preprocesamiento de tejidos
  • Capacidad organizada de 300 casetes en seis mitades de cesta
Aviso sobre pedidos:
Las mitades de la cesta solo coinciden entre sí, pero puede ser Mezclado con 222 cestas de casete o cestas SecureSette Excelsior ES.
Incluye:
Seis mitades de la cesta de 50 casetes y guía de usuario e instrucciones de carga
Compatible con:
Procesador de tejidos Excelsior ES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo organizado, 6 apartados
Para utilizar con (equipo) Procesador de tejidos Excelsior AS
Capacidad del cestillo Kit de 300 casetes
Contenido y almacenamiento Ambiente