Learn More
METTLER TOLEDO™ Refractómetro Excellence
Código de producto. 16388285 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
±0,0001 nD
Scale Range:
1,32 a 1,70 nD
Intervalo de temperatura (métrico):
5 °C a 100 °C
Índice de refracción:
1,32 a 1,70
Código de producto. Exactitud Scale Range Intervalo de temperatura (métrico) Índice de refracción
16388285 ±0,0001 nD 1,32 a 1,70 nD 5 °C a 100 °C 1,32 a 1,70
1 options
Código de producto. 16388285 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 30474903
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El refractómetro de sobremesa se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, midiendo casi cualquier muestra con alta precisión. Con su funcionamiento intuitivo y un flujo de trabajo modular, puede eliminar fácilmente las imprecisiones y generar resultados repetibles.
  • Refractómetro Excellence
  • Ofrece mediciones rápidas del índice de refracción en el rango con control automático de temperatura.
  • Simple One Click™ La operación permite a los usuarios iniciar un flujo de trabajo completo con un solo clic, incluido muestreo, medición, enjuague, secado y procedimientos operativos estándar (SOP).
  • El sistema de gestión de usuarios permite definir diferentes niveles de acceso, teniendo cada usuario su propia pantalla de inicio e idioma personalizados.
  • Se pueden establecer límites de medición para información codificada por colores de aprobación/rechazo para muestras aceptadas y rechazadas.
  • Se puede actualizar a un sistema automático multiparamétrico dedicado que combina densidad, índice de refracción, pH, color, titulación y más para ahorrar tiempo, aumentar la calidad de los datos y evitar cualquier alteración de las muestras entre análisis individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refractómetro
Scale Range 1,32 a 1,70 nD
Índice de refracción 1,32 a 1,70
Descripción R4 ofrece mediciones rápidas del índice de refracción
Tipo de muestra Líquidos
Exactitud ±0,0001 nD
Resolución 0.0001
Pantalla Pantalla de 7 in con pantalla táctil a color
Tipo de escala nD, Brix, Azúcar Invertido, Sal, Zeiss
Para utilizar con (aplicación) Medir Brix o índice de refracción de una muestra
Incluye Refractómetro Excellence con sensor de temperatura Peltier
Certificaciones/conformidad CE/CSA
Cantidad 0.5 mL
Peso (métrico) 4.8 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 193 x 208 x 226 mm
Altura (imperial) 7,6 in
Altura (métrico) 226 mm
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 192.5 mm
Anchura (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 208 mm
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 41 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 100 °C
Detalles de la fuente de alimentación Toma de corriente continua para conectar el AC adaptador
Tensión 24 V
Frecuencia 50/60 Hz