Learn More
Eppendorf™ Agitador Incubator E24R Excella™
Código de producto. 11330065
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente -15°C a 60°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11330065 Ambiente -15°C a 60°C cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11330065 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M13520006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Especificaciones
Órbita 1,9 cm
Intervalo de velocidad De 50 a 400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente -15°C a 60°C
Admite 2.8 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 76,2 cm
Altura (métrico) 101,6 cm
Anchura (métrico) 56 cm
Modelo Excella E24R
Pantalla LED
Para utilizar con (equipo) Plataformas, pinzas y tubos de ensayo intercambiables
Intervalo del temporizador 0,01-99,9 h