Learn More
Eppendorf™ Agitador Incubator E24 Excella™
Código de producto. 11320065
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
11320065 1,9 cm 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11320065 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M13520002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El agitador de matraces con control de temperatura proporciona un control de precisión a un precio asequible. El agitador con incubador Eppendorf™ Excella™ E24 está diseñado con un termostato a prueba de fallos y un interruptor de corte al abrir la tapa para mayor seguridad.
  • Temperatura controlada con precisión
  • Control de temperatura uniforme
  • Rápida recuperación de la temperatura
  • El dispositivo a prueba de fallos del termostato apaga los calentadores si se supera una temperatura alta
  • El interruptor de corte de la tapa detiene inmediatamente la agitación cuando se abre
  • RS-232 suministrado para el registro de datos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm
Intervalo de velocidad De 50 a 400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente más 7°C a 60°C
Admite 2.8 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Exactitud de temperatura 0,1°C a 37°C
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 76 cm
Altura (métrico) 61 cm
Anchura (métrico) 56 cm
Peso (métrico) 60 kg
Modelo Excella E24
Pantalla LED
Para utilizar con (equipo) Plataformas, pinzas y tubos de ensayo intercambiables
Rango de humedad Del 20 al 80 %, sin condensación
Estilo de plataforma Agitador de 46 x 46 cm
Intervalo del temporizador 0,01-99,9 h