Learn More
Klever Excel Plus Metal Detectable
Código de producto. 17739027
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17739027 Azul paquete de 50
1 options
Código de producto. 17739027 Proveedor Klever N.º de proveedor PLS40030MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.24€
    394.36€ / paquete de 50
    Ahorro 51.88€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Klever Excel Plus MD es una cuchilla de seguridad con una hoja oculta y, por lo tanto, el nivel más alto de seguridad. Protege a las personas y el material al mismo tiempo.
  • Debido al alimentador de cuchillas más ancho, incluso el material más grueso se puede cortar de manera fácil y segura.
  • Debido al plástico detectable por metales, la cuchilla de seguridad es muy adecuada para su uso en la industria alimentaria, química o farmacéutica.
  • El producto desechable corta hasta cartón corrugado de doble pared, film, cinta adhesiva, cinta de cierres, etc.
  • Con un práctico ojal para atar o colgar el cordón.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de seguridad
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Azul