Learn More
Hellma Excalibur Sonda de inmersión óptica de laboratorio
Código de producto. 15934950
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sonda de inmersión óptica Excalibur Lab
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15934950 Sonda de inmersión óptica Excalibur Lab cada uno
1 options
Código de producto. 15934950 Proveedor Hellma N.º de proveedor LEIX02UE20AN
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Sonda de transmisión clásica, versátil y polivalente para el rango UV/VIS/NIR.
  • La sonda de transmisión clásica presenta una amplia gama de posibles aplicaciones.
  • Ya sea para uso en el laboratorio, para monitoreo en línea en entornos de proceso o incluso para mediciones de TDA – Siempre es la elección correcta.
Especificaciones
Tipo Sonda de inmersión óptica Excalibur Lab
Wavelength Range 400 a 2300 nm
Longitud de fibra Cables de fibra óptica externos de 1,8 m con SMA conectores
Material Material óptico: Cuarzo, cuerpo de la sonda: acero inoxidable (316 L)
Trayectoria óptica 2 mm
Intervalo espectral 210 a 1100 nm, baja solarización
Límite de temperatura Hasta 150 °C