Learn More
Exalamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Exalamide |
| CAS | 53370-90-4 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 2-(hexyloxy)-, Benzamide, o-(hexyloxy)- (7CI), 2-(Hexyloxy)benzamide, 2-Hexoxybenzamide, 2-n-Hexyloxybenzamide, Exalamide, HBA, Hyperan, o-(Hexyloxy)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO2/c1-2-3-4-7-10-16-12-9-6-5-8-11(12)13(14)15/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H2,14,15) |
| SMILES | CCCCCCOc1ccccc1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-hexoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 221.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1416 |