Learn More
Exalamide, MedChemExpress
Código de producto. 16448688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16448688 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16448688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1224
MedChemExpress Exalamide (2-(Hexyloxy)benzamide), an arenecarboxamide, is a potent antifungal agent.
Exalamide (2-(Hexyloxy)benzamide), an arenecarboxamide, is a potent antifungal agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Exalamide
Forma física Solid
CAS 53370-90-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 2-(Hexyloxy)benzamide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (451.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCCCCC
Peso molecular (g/mol) 221.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.3
Porcentaje de pureza 99.93%