Learn More
EX229, MedChemExpress
Código de producto. 16480987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480987 50 mg 50 miligramos
16474698 10 mg 10 miligramos
16423206 25 mg 25 miligramos
16417417 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112769
MedChemExpress EX229, a Benzimidazole derivative, is a potent and allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), with Kds of 0.06 μM, 0.06 μM and 0.51 μM for α1β1γ1, α2β1γ1 and α1β2γ1 in biolayer interferometry, respectively.
EX229, a Benzimidazole derivative, is a potent and allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), with Kds of 0.06 μM, 0.06 μM and 0.51 μM for α1β1γ1, α2β1γ1 and α1β2γ1 in biolayer interferometry, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EX229
CAS 1219739-36-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18ClN3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 13 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC2=NC3=CC(Cl)=C(C4=CC5=C(N(C)C=C5)C=C4)C=C3N2)=CC=C1C
Peso molecular (g/mol) 431.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.87
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism