Learn More
EX 527, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15426569 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15426569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64753.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
A potent and selective inhibitor of the SIRT1 class III histone deacetylase enzyme
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El EX-527 es un potente y selectivo inhibidor de la sirtuina 1 (SIRT1) (IC50 38 nM) identificado a partir de una pantalla de alto rendimiento. EX-527 es más selectivo (200-500-fold) Para SIRT1 que para SIRT2 o SIRT3 y se ha demostrado ser un potente SIRT6 in
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EX 527
CAS 49843-98-3
Color Blanco
Fórmula molecular C13H13ClN2O
Número MDL MFCD03009471
Cantidad 10 mg
Sinónimo selisistat, sirt1 inhibitor iii, 1h-carbazole-1-carboxamide, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-1-carboxamide, racemic, selisistat inn, 6-chloro-1,2,3,4,9-pentahydro-4ah-carbazolecarboxamide, ex-527 selisistat, ex 527 selisistat, d0e3lp, cambridge id 6859180
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
Clave InChI FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(C2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 248.71
PubChem CID 5113032
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.71
Forma física Polvo