Learn More
Invitrogen™ EVOS™ XL Core Imaging System
Descripción
Includes
Sistema de imagen EVOS XL Core con platina fija, placa de platina de vidrio, ratón inalámbrico, adaptador de alimentación, cable, adaptadores de alimentación universales, unidad flash USB (incluye guía del usuario y guía de inicio rápido), cubierta antipolvo, destornillador hexagonal en forma de L de 3 mm, instrucciones de platina mecánica
La cámara a color y el sistema óptico de alta calidad proporcionan imágenes de alta definición con una facilidad excepcional. Con un formato pequeño y un diseño ergonómico, el sistema EVOS XL todo en uno es ideal para cubrir las necesidades básicas de adquisición de imágenes y constituye un complemento perfecto para cualquier sala o instalación de cultivo celular. El sistema de imagen invertido con luz transmitida integrada combina una óptica de alta calidad, una pantalla LCD de alta resolución y una cámara a color digital. Las imágenes se obtienen a través de la interfaz de usuario utilizando un ratón y el software integrado que incluye una gran variedad de características, tales como el color de la temperatura por colores.
- Fácil instalación; no requiere mantenimiento, montaje, alineación ni calibración
- Se adapta al interior de una campana de cultivo celular y funciona dentro de ella
- Diseño todo en uno: cámara digital, óptica de precisión, pantalla LCD y almacenamiento USB
- Todas las imágenes pueden guardarse en el dispositivo USB en los formatos JPEG, BMP o TIFF
- La torreta de lentes objetivas de cuatro posiciones se puede configurar para satisfacer mejor sus necesidades utilizando una gama completa de objetivos con corrección de cubreobjetos y para trabajo de larga distancia (LWD)
- Los objetivos LWD están disponibles desde 4X a 40X; el objetivo 2X permite la visualización de todo el pocillo de una placa de 96 pocillos
- Diseño compacto que hace que sea fácil usar el sistema cuando sea necesario; todo el sistema cabe en una campana de cultivo celular o en una cámara de bioseguridad con guantes
- La platina universal proporciona la máxima flexibilidad para portaobjetos, placas de cultivo y matraces
- La platina mecánica opcional permite una manipulación y un posicionamiento más precisos de placas multipocillo
- Sistema sencillo de enchufar y usar con una instalación y configuración simples, no requiere periodos de calentamiento ni de enfriamiento
- La fuente de luz LED ofrece una estabilidad y durabilidad excepcionales; encienda o apague la unidad siempre que necesite adquirir la imagen de una muestra
- La larga vida útil y el bajo consumo energético se traducen en unos costes operativos inferiores en comparación con los instrumentos con fuentes de luz convencionales
- El diseño ergonómico avanzado elimina el esfuerzo asociado a los microscopios convencionales, permite la visualización compartida y facilita el desplazamiento de las unidades
Especificaciones
- Óptica: sistema óptico con corrección al infinito, objetivos con rosca RMS con distancia parafocal de 45 mm
- Objetivos (no incluidos): amplia selección de objetivos LWD de alta calidad y con corrección de cubreobjetos
- Iluminación: LED de intensidad ajustable (>50.000 horas de vida útil por cubo de luz)
- Métodos de contraste: luz transmitida (campo claro y contraste de fase)
- Torreta de lentes objetivas: 4 posiciones, control manual
- Condensador: Torreta de 3 posiciones para campo claro y contraste de fase
- Distancia de funcionamiento del condensador: 60mm
- Platina: platina fija
- Mecanismo de enfoque: mandos de enfoque coaxial con control de tensión
- Enfoque del transcurso: 38 mm/rev
- Enfoque fino: 0,2 mm/rev, precisión de 0,002 mm
- Pantalla LCD: Monitor en color de alta resolución de 12,1 pulg. (1024 x 768 píxeles) con inclinación regulable
- Cámara: Color, 0,5 pulg. 2048 x 1536 píxeles, 3,1 megapíxeles
- Adquisición de imágenes: sistema operativo integrado con software para captura de imágenes y almacenamiento mediante ratón o los botones manuales colocados en la parte delantera
- Imágenes capturadas: cámara en color; 24 bits de color completo; TIFF, PNG, jpeg, bmp; 2048 x 1536 píxeles
- Puertos de salida: Dos puertos USB 2.0
- Fuente de alimentación: Adaptador de CA; entrada de 100-240 V, 47-63 Hz; salida de 12 VCD/2,0 A 24 W máx.
- Dimensiones: 40,6 x 31,8 x 53,3 cm (6 x 12,5 x 21 pulg.)
- Peso: 9,1kg (20,1 lb)
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nota:
Los objetivos no están incluidos; se vende por separado. Los objetivos disponibles incluyen: 2X (AMEP4931), 4X (AMEP4932), 10X (AMEP4933), 20X (AMEP4934), 40X (AMEP4935). Para obtener un paquete completo de microscopio EVOS XL Core con objetivos incluidos, consulte AMEX1100.
La adquisición de imágenes básica de células vivas y fijas, determinaciones de cultivo de tejidos (confluencia, densidad y crecimiento), aislamiento de células madre y análisis de fragmentos de tejido tintado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de obtención de imágenes |
| Línea de productos | EVOS |
| Cámara | 3,1 megapíxeles, color, 2048 x 1536 píxeles, 1,27 cm (1/2 pulg.) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular, cultivo de tejidos |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de campo claro |
| Color | Luz transmitida |
| Métodos de contraste | Luz transmitida (campo claro y contraste de fase) |
| Formato | Accesorios de soporte específicos |
| Modelo | EVOS XL Core |
| Fuente de luz | LED |
| Show More |