Learn More
Invitrogen™ Generador de imágenes celular EVOS™ XL Core configurado
Descripción
Su sencilla interfaz de usuario controla una cámara en color y un sistema óptico de alta calidad que ofrece imágenes de alta definición con una facilidad excepcional. El sistema EVOS XL Core todo en uno, equipado con objetivos de contraste de fase (PH) de larga distancia (LWD) de 4x, 10x y 20x, es un microscopio ideal para las necesidades básicas de adquisición de imágenes. Gracias a su tamaño reducido, a su monitor articulado y a su diseño ergonómico, es un complemento perfecto para cualquier sala o instalación de cultivo celular.
El sistema de adquisición de imágenes EVOS XL Core ofrece estas importantes ventajas:
• Fácil instalación; no requiere mantenimiento, montaje, alineación ni calibración.
• Objetivos de PH LWD de 4x, 10x y 20x ideales para microscopía de cultivo tisular.
• Una platina fija que posibilita la flexibilidad en la adquisición de imágenes de diferentes recipientes de cultivo celular.
• Se adapta al interior de la campana de cultivo celular y funciona dentro de ella.
• Diseño todo en uno: cámara digital, óptica de precisión, pantalla LCD y almacenamiento USB.
Adquisición de imágenes en cualquier lugar
El sistema EVOS XL Core es un sistema de imagen invertido con luz transmitida que combina una óptica de alta calidad, una pantalla LDC de alta resolución de 12,1 pulgadas y una cámara a color digital. Las imágenes se obtienen a través de la interfaz de usuario utilizando un ratón y el software integrado que incluye una gran variedad de características, tales como el color de la temperatura por colores. Todas las imágenes pueden guardarse en el dispositivo USB en los formatos JPEG, BMP o TIFF. Entre las aplicaciones ideales para el sistema EVOS XL Core se incluyen la adquisición básica de imágenes de células vivas y fijas, las necesidades de cultivo de tejidos (confluencia, densidad y crecimiento), el aislamiento de células madre y el análisis de fragmentos de tejidos teñidos.
Los sistemas de adquisición de imágenes EVOS están creados desde cero para maximizar el rendimiento y optimizar el flujo de trabajo. Se sorprenderá de lo fácil que es el funcionamiento de este sistema y de lo bien que se ven sus imágenes.
Versátil
Si bien el microscopio viene equipado con tres objetivos (4x, 10x y 20x LWD PH), la torreta de objetivos de cuatro posiciones puede configurarse para satisfacer necesidades adicionales utilizando nuestra gama completa de objetivos de contraste de fase LWD y de corrección de cubreobjetos. Los objetivos LWD PH están disponibles de 1,25x a 40x. Gracias a su diseño compacto, es muy sencillo usar el sistema EVOS XL Core cuando sea necesario; todo el sistema se puede mover fácilmente a una campana de cultivo celular o a una cámara de guantes. El soporte portaobjetos universal proporciona la máxima flexibilidad para portaobjetos, placas de cultivo y matraces. Una plataforma mecánica opcional permite un manejo y un posicionamiento más precisos de recipientes de placas multipocillos.
Fácil de usar y fiable
El sistema de adquisición de imágenes EVOS XL Core es de conexión y configuración inmediata «plug and play». Además de una instalación y configuración excepcionalmente sencilla; no requiere periodos de calentamiento ni de enfriamiento. La fuente de luz LED ofrece una estabilidad y durabilidad excepcionales, por lo que podrá encender y apagar la unidad cada vez que necesite adquirir la imagen de una muestra Las bombillas LED tienen un valor nominal de >50 000 horas (∼ 17 años), en comparación con 300 horas para una bombilla de mercurio típica y 1.500 horas para una bombilla de haluro metálico. La larga vida útil y el bajo consumo energético se traducen en unos costes operativos inferiores en comparación con los instrumentos con fuentes de luz convencionales. Por último, el diseño ergonómico avanzado de los sistemas EVOS elimina la sobrecarga asociada a los microscopios convencionales durante la adquisición de imágenes, permite la visualización compartida y facilita el desplazamiento de las unidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de imagen configurado |
| Línea de productos | EVOS |
| Cámara | 3,1 megapíxeles, color, 2048 x 1536 píxeles, 1,27 cm (1/2 pulg.) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular, cultivo de tejidos |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de campo claro |
| Métodos de contraste | Luz transmitida (campo claro y contraste de fase) |
| Formato | Accesorios de soporte específicos |
| Modelo | EVOS XL Core |
| Fuente de luz | LED |
| Objetivos | Torreta de 4 posiciones; control manual |
| Mostrar más |