Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, White
Descripción
- Contiene cubos de luz LED exclusivos patentados
- Muestras fluorescentes de imágenes para una longitud de onda específica. El motor de luz produce alta intensidad en un trayecto de la luz corto, lo que ofrece una extraordinaria excitación de fluoróforo
- Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
- Intercambiables por el usuario y con reconocimiento automático del sistema
- Trayecto de la luz más corto que permite una detección superior de las señales fluorescentes
- Iluminación continua que permite obtener resultados uniformes
- Bombilla con una vida útil de más de 50 000 horas que permite reducir los costes operativos
- Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubo de luz LED |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000. |
| Incluye | Óptica de condensación, filtros con revestimiento duro, LED |
| Fuente de luz | Haluro de metal (bombilla) |
| Cantidad | 1 unidad |