Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Vessel Holder, one 100-mm Petri dish
Descripción
La amplia gama de soportes ayuda a maximizar la flexibilidad de los microscopios invertidos EVOS y Micromaster™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para recipientes |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Formato | Una placa de Petri de 100 mm |
| Admite | 1 placa Petri de 100 mm |
| Cantidad | 1 soporte |