Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M7000 Imaging System
Código de producto. 15918206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 sistema
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15918206 1 sistema cada uno
1 options
Código de producto. 15918206 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMF7000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Sistema de adquisición de imágenes de luz transmitida y fluorescencia multicanal invertida, totalmente automatizado y de alto rendimiento. Desarrollado para satisfacer las expectativas actuales en cuanto a calidad de imagen, interacciones de interfaz de usuario, velocidad y flexibilidad de generación de datos y valor para el usuario final con solo unos clics.
  • Excelente calidad de imagen y versatilidad con una torreta de objetivo de 5 posiciones, fluorescencia LED de 4 colores y canales de luz transmitida, y cámaras en color y en blanco y negro CMOS de 3,2 MP
  • Facilidad de uso excepcional con escaneo de platina en X e Y totalmente automatizado, enfoque automático y rutinas de adquisición
  • La adquisición de imágenes de alta velocidad, junto con el escaneo de pocillos en varias posiciones y las opciones de pila Z y unión en mosaico, proporcionan potencia y flexibilidad para la generación de datos
  • Adquisición de imágenes de células vivas en lapsos temporales totalmente integrada con la incubadora EVOS Onstage opcional para un control preciso de la temperatura, gases en condiciones de normoxia o hipoxia y humedad
  • Potentes funciones de análisis de imágenes para la segmentación y cuantificación celular con el software opcional de análisis de imágenes Celleste™
  • Combina e integra componentes de precisión con una funcionalidad de diseño innovadora que permite la adquisición automatizada de imágenes de fluorescencia de alta calidad en cualquier lugar con una eficiencia de flujo de trabajo incomparable. La automatización completa del movimiento de precisión de platina en X e Y, el cambio de los 4 cubos de luz fluorescente LED, la torreta de objetivo de 5 posiciones, el enfoque y la exposición, y el cambio de la cámara dual hacen del sistema EVOS M7000 una plataforma excepcional para toda una serie de aplicaciones exigentes de adquisición de imágenes
  • Puede programar el escaneo de las placas de pocillos, los experimentos con lapsos temporales y el escaneo del área de montaje y unión en mosaico en los modos de pila Z o lapsos temporales en el recipiente que elija
  • Compatible con todos los accesorios del modelo anterior del sistema automático de adquisición de imágenes EVOS FL Auto
  • Versátil y altamente configurable con una torreta de objetivo de 5 posiciones y capacidad para adquirir simultáneamente imágenes en cuatro canales de fluorescencia más luz transmitida
  • Un amplio conjunto de herramientas para adquisición, visualización y análisis
  • Tecnología de iluminación LED inteligente
  • De fácil uso y fiable
  • *Tenga en cuenta que se deben pedir por separado tres (3) cables de alimentación específicos del país en regiones que no utilicen el enchufe de tipo B (Norteamérica): Cable de alimentación AMEP4644 EVOS, tipo A (Norteamérica) Cable de alimentación AMEP4645 EVOS, tipo G (Reino Unido) Cable de alimentación AMEP4646 EVOS, tipo C (Europa) Cable de alimentación AMEP4647 EVOS, tipo I (Australia) Cable de alimentación AMEP4648 EVOS, tipo L (Italia) Cable de alimentación AMEP4649 EVOS, tipo H (Israel) Cable de alimentación AMEP4708 EVOS, tipo D (India/Sudáfrica) Cable de alimentación AMEP4782, tipo I (China, certificación CCC) Cable de alimentación AMEP4786, tipo J (Suiza)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Microscopio de fluorescencia
    Línea de productos EVOS
    Cámara 3,2 megapíxeles, color, CMOS (2 cámaras)
    Para utilizar con (aplicación) Neurobiología, inmunoncología, adquisición de imágenes de células vivas, adquisición de imágenes de células en 3D, escaneo de mosaico de alta resolución, inmunohistoquímica (IHC)
    Modelo M7000
    Fuente de luz LED
    Aumento 1,25X a 100X
    Objetivos Torreta de 5 posiciones
    Resolución 1920 x 1080 píxeles
    Pantalla LCD
    Contenido y almacenamiento
    EVOS M7000 Imaging System
    • 27-inch 4K LCD monitor with 3840 x 2160 pixel resolution
    • External Dell computer with Intel Core i9 processor, 128 GB DDR5 RAM, 4 TB SSHD, and NVIDIA Quadro RTXA4000 with 16 GB discrete video graphics running Windows 11 LTSC
    EVOS M7000 Accessory Kit
    • EVOS M7000 Quick Start Guide
    • 16 GB USB 3.0 drive with user manual
    • Universal power supply, 24V, 5A
    • 3 North America (Type B) power cords*
    • USB 3.0 type A to B cable
    • Display port to display port cable, 6 ft
    • Cube access tool
    • EVOS calibration slide (AMEP4720)
    • Vessel holder with retention for two slides (AMEPVH021)
    • Vessel holder with retention for microwell plates (AMEPVH022). Also functions as adapter for vessel holders AMEPVH001 through AMEPVH018.
    • Block condenser slider (AMEP4688)
    • Diffuser condenser slider for brightfield applications (AMEPDFS1)
    • Slider for 4X objectives (AMEP4738)
    • EVOS light shield
    • Dust cover
    • Shipping restraint removal guide
    • Mouse pad
    • Tech Support card
    • Corded optical USB mouse
    • Keyboard
    * Note that three (3) country-specific power cord must be ordered separately in regions not using the Type B (North America) power plug:
    • AMEP4644 EVOS Power Cord, Type A (North America)
    • AMEP4645 EVOS Power Cord, Type G (United Kingdom)
    • AMEP4646 EVOS Power Cord, Type C (Europe)
    • AMEP4647 EVOS Power Cord, Type I (Australia)
    • AMEP4648 EVOS Power Cord, Type L (Italy)
    • AMEP4649 EVOS Power Cord, Type H (Israel)
    • AMEP4708 EVOS Power Cord, Type D (India/South Africa)
    • AMEP4782 Power Cord, Type I (China, CCC certified)
    • AMEP4786 Power Cord Type J (Switzerland)
    Cantidad 1 sistema
    Condiciones de envío Temperatura ambiente