Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M7000 Computer Upgrade
Descripción
The latest EVOS M7000 Imaging System is powered by an external Dell T2 Pro computer with Intel Core i9 processor. The Dell T2 Pro computer offers increased memory (128 GB DDR5 RAM) and storage (4 TB SSHD) compared to previous computer models, along with similar NVIDIA Quadro RTXA4000 with 16 GB discrete video graphics and Windows 11 LTSC operating system.
If you currently own an EVOS M7000 system with a previous model computer (Dell XE3, Dell 3650, or XE4), then purchase of this product enables an upgrade to the latest computer platform and operating system offered for the EVOS M7000 system, with the benefit of improved processor and increased memory and storage.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS M7000 |
| Incluye | Dell T2 PC with 2D deconvolution license. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.