Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M5000 Imaging System
Código de producto. 15945171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 sistema
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15945171 1 sistema cada uno
1 options
Código de producto. 15945171 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMF5000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Sistema de adquisición de imágenes M5000 de EVOS™, kit de accesorios M5000 de EVOS™, paquete de material complementario M5000 de EVOS™
El sistema de adquisición de imágenes de células Invitrogen™ EVOS™ M5000 hace realidad la microscopia automatizada fácil para el usuario. El diseño todo en uno incluye adquisición de imágenes de fluorescencia de alta resolución, exclusiva iluminación del color, un conjunto completo de filtros fluorescentes y un software intuitivo.
El sistema de adquisición de imágenes EVOS M5000 le ofrece las siguientes ventajas destacables:
  • Fácil instalación: no requiere mantenimiento, montaje, alineación ni calibración
  • Aplicaciones de fluorescencia de cuatro colores, luz transmitida y color definidas por el usuario
  • Enfoque automático, capacidad de apilamiento en Z, imágenes en lapsos temporales y captura multicanal con un solo clic
  • Software integrado para adquisición, análisis y recuento celular automatizado
Sistema de adquisición de imágenes totalmente integrado
El microscopio EVOS M5000 combina componentes de precisión con una exclusiva funcionalidad de diseño moderno que permite obtener imágenes en color y fluorescencia de alta calidad en cualquier lugar con una flexibilidad sin precedentes. Es un sistema de adquisición de imágenes totalmente integrado que combina óptica de precisión, un monitor LCD articulado de alta resolución de 18,5” y una cámara CMOS monocroma de 3,2 MP de alta sensibilidad (2048 x 1536) con una resolución de 3,45 µm píxeles. La cámara monocroma ofrece la mejor sensibilidad para la detección de señales de fluorescencia débil y permite el análisis cuantitativo. Por otra parte, el condensador incluye un novedoso esquema de iluminación RGB basado en LED que permite la adquisición de imágenes en color de alta calidad y bajo nivel de ruido mediante el mismo sensor monocromo, lo que facilita la reproducción de color real en la luz transmitida, una ventaja al adquirir imágenes de muestras tisulares teñidas como secciones tisulares con tinción de hematoxilina-eosina.
Versátil y altamente configurable
El sistema óptico se puede configurar fácilmente para satisfacer sus necesidades, ya que cuenta con una torreta de objetivos de cinco posiciones y capacidad para adquirir imágenes en cuatro canales de fluorescencia, contraste de fase de luz transmitida y color. Elija entre nuestra amplia gama de objetivos de larga distancia de trabajo y corrección de cubreobjetos de alta calidad para su uso con recipientes de plástico o portaobjetos de vidrio. Disponible con factores de ampliación de 1,25x a 100x con corrección de objetivos acromáticos, de fluorita o apocromáticos, y con más de veinte cubos de luz LED, las opciones de adquisición de imágenes de las muestras son ilimitadas. Los soportes para recipientes intercambiables admiten la mayoría de los tipos y tamaños de recipientes, incluidos portaobjetos, placas multipocillos, matraces de cultivo y placas de Petri, y permiten un control preciso y la alineación de las muestras con la platina automatizada.
Fácil de usar y fiable
El sistema de adquisición de imágenes EVOS M5000 es potente, pero ofrece la simplicidad de un dispositivo plug-and-play. No requiere periodos de calentamiento ni enfriamiento, lo que le permite capturar imágenes en minutos. Las luces LED sin mercurio y respetuosas con el medio ambiente tienen una clasificación de 50.000 horas y ofrecen una estabilidad y una durabilidad excepcionales; puede encender y apagar la unidad siempre que necesite obtener la imagen de una muestra. La larga vida útil y el bajo consumo energético se traducen en unos costes operativos inferiores en comparación con los instrumentos con fuentes de luz convencionales Diseñado por biólogos para biólogos con una moderna interfaz basada en iconos, el microscopio EVOS M5000 es notablemente fácil de usar.
Compliance
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Garantía
Con la compra del instrumento se incluye un año de garantía (garantía estándar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistema de obtención de imágenes
Línea de productos EVOS
Cámara 3,2 megapíxeles, monocromo, CMOS
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes
Para utilizar con (equipo) EVOS™
Color Colores variados
Modelo EVOS M5000
Fuente de luz LED
Aumento 1,25X a 100X
Objetivos Torreta de 5 posiciones
Resolución 1920 x 1080 píxeles
Pantalla LCD articulada de 47 cm (18,5 pulg)
Dimensiones 33,02 cm x 53,34 cm x 40,64 cm (18 pulg. x 23 pulg. x 18 pulg.) [An × Al× Pr]
Peso (imperial) 36 lb
Contenido y almacenamiento Sistema de adquisición de imágenes EVOS M5000
• Monitor LCD en color articulado de 18,5 pulg., resolución de 1080 x 1920 píxeles
• PC integrado con 4 GB de RAM
• Bloqueo de envío de eje EPI
• Herramienta de acceso al cubo
• Tapa del cubo de luz
• Pasador de liberación rápida de la platina
• Protector de luz de condensador EVOS
Kit de accesorios EVOS M5000
• Llave WiFi USB
• Teclado USB inalámbrico
• Soporte de recipientes para portaobjetos (AMEPVH001)
• Soporte de recipientes universal (AMEPVH009)
• Guía de calibración EVOS (AMEP4720)
• Fuente de alimentación universal, 12 V, 5 A
• Cable de alimentación, tipo B (Norteamérica)
• Protector UV
• Protector de luz EVOS
• Bloque de portaobjetos de condensador (AMEP4688)
• Portaobjetos de condensador para objetivos 4x (AMEP4738)
• Portaobjetos de condensador de difusión para aplicaciones de campo claro (AMEPDFS1)
• Cubierta antipolvo EVOS
• Funda para el objetivo con compartimentos ajustables
• Llave Allen, 2 mm
Paquete de material complementario M5000 de EVOS
• Guía de inicio rápido EVOS M5000
• Folleto de módulos EVOS M5000 Smart Start
• Unidad USB 3.0 de 16 GB con manual y documentación de accesorios
• Alfombrilla para el ratón
• Tarjeta de soporte técnico
* Tenga en cuenta que se debe pedir por separado un (1) cable de alimentación específico del país en regiones que no usen el enchufe de tipo B (Norteamérica):
Cable de alimentación AMEP4646 EVOS, tipo C (Europa)
Cable de alimentación AMEP4708 EVOS, tipo D (India/Sudáfrica)
Cable de alimentación AMEP4645 EVOS, tipo G (Reino Unido)
Cable de alimentación AMEP4649 EVOS, tipo H (Israel)
Cable de alimentación AMEP4647 EVOS, tipo I (Australia)
Cable de alimentación AMEP4782, tipo I (China, certificación CCC)
Cable de alimentación AMEP4786, tipo J (Suiza)
Cable de alimentación AMEP4648 EVOS, tipo L (Italia)
Cantidad 1 sistema
Condiciones de envío Temperatura ambiente