Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Texas Red 2.0
Código de producto. 16628987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
16628987 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16628987 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4955
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubos de luz LED de segunda generación de EVOS proporcionan una uniformidad de iluminación superior en todo el campo de visión, lo que se traduce en una calidad de imagen cosida en mosaico excepcional.
La fidelidad espectral optimizada en todos los canales mejora significativamente la calidad de los datos al minimizar las filtraciones no deseadas. Al igual que el diseño original, combinan la óptica de condensación y los filtros de revestimiento duro en un notable motor de luz que proporciona una excitación de fluoróforos controlada digitalmente. Estos cubos de luz LED son compatibles con versiones anteriores de los sistemas EVOS y Countess y se pueden utilizar con cubos de luz de primera generación. Al igual que los cubos de luz originales, estos cubos LED los puede intercambiar el usuario y el instrumento los reconoce automáticamente. El cubo de luz EVOS, Texas Red 2.0, es ideal para su uso con Alexa Fluor 594, mCherry, Mitotracker Red CMXRos, mKate, Texas Red y otros fluoróforos con excitación y emisión máxima cerca de 585 y 628 nm.
El cubo de luz EVOS, Texas Red 2.0, le ofrece estas importantes ventajas:
  • Iluminación uniforme en todo el campo de visión para una excelente calidad de imagen.
  • Compatibilidad espectral optimizada para maximizar la detección de señal real, a la vez que minimiza las filtraciones para obtener la mejor calidad de datos posible.
  • Un trayecto de la luz más corto que permite una detección superior de las señales fluorescentes.
  • Una intensidad de iluminación estable superior a 50 000 h ayuda a la reproducibilidad experimental.
Motores ligeros eficaces
Nuestro diseño de cubos de luz de segunda generación mejora drásticamente en el original. Una abertura más grande aumenta la uniformidad de la iluminación, lo que proporciona una excelente calidad y consistencia de imágenes en cosido en mosaico. Además, las nuevas combinaciones de luz LED y filtro maximizan la relación señal-fondo, tan importante para las muestras de poca intensidad, mejorando la calidad de los datos independientemente de la intensidad de la señal para los sistemas EVOS y Countess. Al colocar el cubo de luz LED lo más cerca posible de la torreta del objetivo, se minimiza el número de elementos ópticos en la trayectoria de la luz. La iluminación de alta intensidad en un trayecto de la luz corto aumenta la eficacia de la excitación de fluoróforo, lo que proporciona una mejor detección de señales fluorescentes débiles.
Conjuntos de filtros con revestimiento duro para lograr una mayor eficacia en la transmisión
Los filtros con revestimiento duro son más caros, pero tienen bordes más nítidos y una eficacia de transmisión significativamente mayor que normalmente se traduce en una transmisión de la luz > 25 % superior en comparación con los filtros con revestimiento suave. Las bombillas LED y los filtros optimizados para maximizar la señal de los fluoróforos objetivo, al tiempo que se minimiza la de otros colorantes (es decir, la filtración), le ayudarán a obtener una fluorescencia más brillante, mayores eficiencias de transmisión y capacidad para detectar señales de fluorescencia débiles, y mejores relaciones señal-ruido. Estos factores aumentan las cualidades de imagen y de datos.
Intensidad de luz continua
Las lámparas de arco de mercurio pueden disminuir en un 50 % su intensidad en las primeras 100 horas de funcionamiento; además, las imágenes adquiridas en distintas sesiones no se pueden comparar cuantitativamente mediante la iluminación de mercurio sin realizar calibraciones complicadas. Los cubos EVOS conservan la intensidad continua del cubo de luz, lo que permite una iluminación constante de un día a otro y de un experimento a otro, y le ayuda a comparar directamente los resultados cuantitativos de las imágenes adquiridas en días diferentes. Cada cubo de luz contiene un conjunto de componentes ópticos que se ajustan con precisión para optimizar la posición, la uniformidad y la intensidad del haz de luz. Estas fuentes de luz controladas digitalmente facilitan el ajuste de la intensidad de la luz, el tiempo de exposición y la ganancia de la cámara que puede reducir la fototoxicidad y el fotoblanqueo.
Menos coste de propiedad y de mantenimiento
Las bombillas LED de los sistemas EVOS tienen un valor nominal de > 50 000 horas (∼ 17 años), en comparación con 300 horas para una bombilla de mercurio típica y 1500 horas para una bombilla de haluro metálico. Esto se traduce en ahorros en el mantenimiento general de su instrumento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubo de luz LED
Línea de productos EVOS
Para utilizar con (equipo) EVOS M5000, EVOS M7000, Countess 3 FL
Incluye Óptica de condensación, filtros con revestimiento duro
Longitud de onda Ej.: 585/29 Em: 628/32
Cantidad 1 unidad