Learn More
Invitrogen™ Cubo de luz EVOS™, DAPI 2.0
Código de producto. 16815411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
16815411 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16815411 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4950
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubos de luz LED de segunda generación de EVOS proporcionan una uniformidad de iluminación superior en todo el campo de visión, lo que se traduce en una calidad de imagen cosida en mosaico excepcional.
La fidelidad espectral optimizada en todos los canales mejora significativamente la calidad de los datos al minimizar las filtraciones no deseadas. Al igual que el diseño original, combinan la óptica de condensación y los filtros de revestimiento duro en un notable motor de luz que proporciona una excitación de fluoróforos controlada digitalmente. Estos cubos de luz LED son compatibles con versiones anteriores de los sistemas EVOS y Countess y se pueden utilizar con cubos de luz de primera generación. Al igual que los cubos de luz originales, estos cubos LED los puede intercambiar el usuario y el instrumento los reconoce automáticamente. El cubo de luz EVOS, DAPI 2.0, es ideal para su uso con BFP, DAPI, Hoechst, LysoTracker Blue, NucBlue Live y otros fluoróforos con excitación y emisión máximas cercanas a 357 y 447 nm.
El cubo de luz EVOS, DAPI 2.0 le ofrece estas importantes ventajas:
  • Iluminación uniforme en todo el campo de visión para una excelente calidad de imagen.
  • Compatibilidad espectral optimizada para maximizar la detección de señal real, a la vez que minimiza las filtraciones para obtener la mejor calidad de datos posible.
  • Un trayecto de la luz más corto que permite una detección superior de las señales fluorescentes.
  • Una intensidad de iluminación estable superior a 50 000 h ayuda a la reproducibilidad experimental.
Motores de luz eficientes
El diseño de cubo de luz de segunda generación mejora drásticamente el original. Una abertura más grande aumenta la uniformidad de la iluminación, lo que proporciona una excelente calidad y consistencia de imágenes en cosido en mosaico. Además, las nuevas combinaciones de luz LED y filtro maximizan la relación señal-fondo, tan importante para las muestras de poca intensidad, mejorando la calidad de los datos independientemente de la intensidad de la señal para los sistemas EVOS y Countess. Al colocar el cubo de luz LED lo más cerca posible de la torreta del objetivo, se minimiza el número de elementos ópticos en la trayectoria de la luz. La iluminación de alta intensidad sobre una trayectoria de luz corta aumenta la eficacia de la excitación del fluoróforo, proporcionando una mejor detección de señales fluorescentes débiles.
Juegos de filtros con revestimiento duro para una mayor eficacia de transmisión
Los filtros con revestimiento duro son más caros, pero tienen bordes más afilados y una eficiencia de transmisión significativamente mayor, que suelen dar como resultado una transmisión de luz un >25% mayor que los filtros con revestimiento suave. Las bombillas LED y los filtros optimizados para maximizar la señal de los fluoróforos objetivo, al tiempo que se minimiza la de otros colorantes (es decir, la filtración), le ayudarán a obtener una fluorescencia más brillante, mayores eficiencias de transmisión y capacidad para detectar señales de fluorescencia débiles, y mejores relaciones señal-ruido. Estos factores mejoran tanto las calidades de los datos como las de las imágenes.
Intensidad de luz continua
Las lámparas de arco de mercurio pueden disminuir su intensidad en un 50 % en las primeras 100 horas de funcionamiento; además, las imágenes adquiridas en distintas sesiones no se pueden comparar cuantitativamente mediante la iluminación de mercurio sin realizar calibraciones complicadas. Los cubos EVOS conservan la intensidad continua del cubo de luz, lo que permite una iluminación constante de un día a otro y de un experimento a otro, y le ayuda a comparar directamente los resultados cuantitativos de las imágenes adquiridas en días diferentes. Cada cubo de luz contiene un conjunto de componentes ópticos que se ajustan con precisión para optimizar la posición, la uniformidad y la intensidad del haz de luz. Estas fuentes de luz controladas digitalmente facilitan el ajuste de la intensidad de la luz, el tiempo de exposición y la ganancia de la cámara que puede reducir la fototoxicidad y el fotoblanqueo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubo de luz LED
Línea de productos EVOS
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000.
Incluye Óptica de condensación, filtros con revestimiento duro
Longitud de onda Ej.: 357/44 Em: 447/60
Cantidad 1 unidad