Learn More
Invitrogen™ Microscopio de fluorescencia invertido digital EVOS™ FL
Estación de trabajo todo en uno completamente integrada
Marca:  Invitrogen™ AMF4300
Código de producto. 17184759
  • 30450.00€ / paquete de 1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descripción
El EVOS fl es un microscopio de fluorescencia de alto rendimiento todo en uno diseñado para ofrecer eficiencia y facilidad de uso. El ordenador incorporado y el software de adquisición de imágenes integrado permiten a los usuarios capturar, gestionar y guardar imágenes/datos de fluorescencia multicanal directamente desde el microscopio.
Cámara: monocroma de alta sensibilidad, 1360 × 1024 píxeles, 6.45 μm/píxel; (Sony™ ICX285AL CCD)
Software: el software de adquisición de imágenes incluye herramientas como intervalos de tiempo, recuento manual de células y análisis de transfección
Imágenes capturadas: TIFF o PNG monocromo de 16 bits (rango dinámico de 12 bits); TIFF, PNG, JPG o BMP a color de 24 bits
  • Pantalla LCD: color de 15 pulg, 1024 × 768 píxeles; inclinación ajustable
  • Cámara: monocroma de alta sensibilidad, 1360 × 1024 píxeles, 6.45 μm/píxel; (Sony™ ICX285AL CCD)
  • Adquisición de imágenes: ordenador integrado, procesador Intel™ Atom de 1.8 GHz; software de adquisición de imágenes integrado mediante control del ratón
  • Software: el software de adquisición de imágenes incluye herramientas como intervalos de tiempo, recuento manual de células y análisis de transfección
  • Imágenes capturadas: TIFF o PNG monocromo de 16 bits (rango dinámico de 12 bits); TIFF, PNG, JPG o BMP a color de 24 bits
  • Puertos de salida: tres USB 2.0 y un DVI
  • Reposabrazos: para procedimientos delicados de aislamiento de células (opcional)
El kit de reposabrazos opcional se debe solicitar por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
47 cm
Monocroma de alta sensibilidad, 1360 x 1024 píxeles, 6.45 μm/píxel
35.5 cm
15.3 kg
Ordenador integrado, software de adquisición de imágenes integrado, Deslizante mecánico
No Light Cubes
Monocroma de alta sensibilidad, 1360 x 1024 píxeles, 6.45 μm/píxel
No Objectives
Torreta de 3 posiciones
Ordenador integrado, procesador Intel™ atom de 1.8 GHz, software de adquisición de imágenes integrado mediante control del ratón
18.5 pulg
33.7 lb.
32.4 cm
De 100 a 240 V
Adquisición de imágenes de la vida real
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
50/60 Hz
No light cubes
LCD
Infinity
LCD
EVOS
22.75 pulg
14 pulg