Learn More
EVOS™ EVOS™ FL Auto Master Plate for Large Vessels
Código de producto. 15389651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
15389651 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 15389651
Marca: EVOS™ AMEPVH027
Está diseñada para su uso con el sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto
  • Permite al usuario utilizar diferentes tipos de recipientes para la adquisición de imágenes de células cultivadas en matraces y placas de cultivo celular de gran tamaño
  • Adecuado para matraces de cultivo tisular T150 y más grandes
  • Dispone de placas y soportes fáciles de cambiar para esta plataforma de instrumentos con los que logrará una precisión óptima en la alineación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa maestra
Línea de productos EVOS
Para utilizar con (equipo) Sistema de imagen automático EVOS™ FL
Admite Matraz de cultivo de tejidos grandes, recipiente T150
Cantidad 1 placa