Learn More
Invitrogen™ Sistema de fluorescencia invertida digital automática EVOS™ FL
Sistema de fluorescencia completamente automatizada que ofrece el lujo de la automatización con la forma y el funcionamiento de EVOS
Marca:  Invitrogen™ AMAFD1000
Código de producto. 15120767
  • 77800.00€ / paquete de 1
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descripción
El sistema EVOS FL automático es un sistema de imagen de fluorescencia digital de alto rendimiento, totalmente automatizado. El sistema incluye el microscopio automatizado (contiene dos cámaras), ordenador y monitor de pantalla táctil. El software integrado permite a los usuarios capturar imágenes de fluorescencia multicanal, llevar a cabo experimentos en lapsos temporales y realizar barridos de recipientes completos.
  • Óptica: Objetivos con rosca RMS con corrección al infinito, con distancia parfocal de 45 mm
  • Cámaras: Doble (cámara monocroma y en color)
  • Iluminación: LED (más de 50,000 horas de duración); intensidad ajustable; encendido/apagado instantáneo; sin mantenimiento
  • Métodos de contraste: Luz transmitida y de fluorescencia (o contraste de fase o campo claro)&
  • Torreta de lentes objetivas: 5 posiciones
  • Distancia de funcionamiento del condensador: 60 mm
  • Automático: Fase de barrido X–Y automatizado
  • Pantalla LCD: Monitor de pantalla táctil en color de 22 pulgadas
  • Dimensiones: 18.6 Prof. × 13.5 An. × 12.7 pulg Al. (47.2 × 34.3 × 32.3 cm)
  • Peso: 20 kg (44.1 lb)
Disponibles: Estufa microbiológica incorporada (n.º de cat. 12-563-550) que permite la supervisión a largo plazo de los cultivos celulares y la adquisición de imágenes en lapsos temporales en alta resolución. La cámara ambiental integrada permite un control preciso de la temperatura, la humedad y tres gases para la adquisición de imágenes en lapsos temporales de células vivas, tanto en condiciones fisiológicas como no fisiológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
48.26 cm
Cámara monocroma y en color doble
100/240 V
5 Position Turret
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
50/60 Hz
Cámara monocroma y en color doble
Torreta de 5 posiciones
Torreta de 5 posiciones
Software integrado
13 pulg
14 pulg
32 cm
Fase de barrido codificada y motorizado X/Y con una resolución inferior al micrómetro
34 cm
20 kg
Monitor multitáctil de 22 pulgadas, PC externo con 16GB de RAM, kit de accesorios de FL automático,  3 cables de alimentación para Estados Unidos, portaobjetos de condensador, portaobjetos de condensador de difusión, soporte de recipientes de bloque, portaobjetos, soporte/adaptador de recipientes, placas multipocillo, protector de luz, tapa antipolvo, cable USB A a B (6 pies)/cable DVI (6 pies), unidad USB, herramienta de extracción de cartuchos, ratón óptico USB con cable, puerta de acceso a cubos de luz
LED
LCD
Parfocal
LCD
19 pulg
44.1 lb