Learn More
EVOS™ Objetivo de aceite 50X, acromático, con corrección de cubreobjetos
Descripción
- Objetivo corregido con cubreobjetos que se optimiza para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5
- Ofrece un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana.
- Satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Distancia de enfoque | 0,19 mm |
| Tipo de lente | Plano acromático |
| Aumento | 50X |
| Abertura numérica | 0,95 |
| Cantidad | 1 unidad |