Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.65NA/1.79WD
Código de producto. 16269590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 objetivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
16269590 1 objetivo cada uno
1 options
Código de producto. 16269590 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4983
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este objetivo de fluorita es ideal para aplicaciones de fluorescencia y luz transmitida exigentes.
Se trata de un objetivo de larga distancia de trabajo (LWD) optimizado para la obtención de imágenes de portaobjetos, matraces y placas de cultivo celular, así como placas de microtitulación. Todos los objetivos EVOS™ ofrecen un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana. La amplia selección de objetivos satisface las necesidades en todo el espectro de aumentos y especificaciones ópticas.
Calidad de imagen
Los objetivos para microscopio pueden ser los componentes más importantes de un microscopio óptico porque son responsables de la formación primaria de la imagen. La calidad de la imagen es crucial para el éxito experimental y un requisito para la publicación y los objetivos EVOS™ ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Este rendimiento es el resultado de años de perfección en la fabricación de lentes. Los objetivos EVOS™ presentan las mismas o mejores aperturas numéricas que los de cualquier otro fabricante y la amplia selección pone a su disposición diversas opciones para sus requisitos de adquisición de imágenes.
Clases de objetivos
Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar de color y enfoque.
Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y presentan aperturas numéricas más altas que los objetivos acromáticos, lo que da como resultado una señal de fluorescencia más brillante e imágenes con mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el mayor contraste hace que sean perfectos para la adquisición de imágenes en color.
Los objetivos acromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas casi se eliminan. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente para aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
Contraste de objetivo de campo claro frente a contraste de fases
El campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz de la muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas.
Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra convirtiendo los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (contraste).
Objetivos de distancia de trabajo larga frente a corregidos con cubreobjetos
Los objetivos de distancia de trabajo larga (LWD) están optimizados para su uso con recipientes con un espesor nominal de las paredes de entre 0,9 y 1,5 mm. Esto incluye los recipientes comúnmente utilizados en el cultivo celular y ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos se optimizan para su uso con cubreobjetos n.º 1.5 (grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de aumento/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lente de objetivo
Línea de productos EVOS
Para utilizar con (equipo) EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL
Incluye Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter
Tipo de lente Fluorita 40x, PH, LWD, 0,65 NA/1,79 WD
Aumento 40X
Cantidad 1 objetivo
Condiciones de envío Temperatura ambiente