Learn More
Invitrogen™ Objetivo de aceite EVOS™ 100X, fluorita, con corrección de cubreobjetos
Description
Se trata de un objetivo con corrección de cubreobjetos optimizado para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5. La amplia selección de objetivos satisface las necesidades en todo el espectro de aumentos y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo EVOS:
- Ampliación: 100X
- Abertura numérica: 1,28
- Distancia de trabajo: 0,21 mm
- Inmersión: aceite
Es posible que los objetivos del microscopio sean los componentes más importantes de un microscopio óptico porque son responsables de la formación de imagen primaria. La calidad de la imagen es crucial para el éxito experimental y un requisito para la publicación; por eso, los objetivos EVOS ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Este rendimiento es el resultado de años de perfección en la fabricación de lentes. Los objetivos EVOS tienen las mismas o mejores aberturas numéricas que los de cualquier otro fabricante de la misma clase, y la amplia selección significa que dispone de opciones para sus requisitos de adquisición de imágenes.
Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar del color y del enfoque.
Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y cuentan con aberturas numéricas mayores que los objetivos acromáticos, lo que se traduce en una señal de fluorescencia más brillante y una adquisición de imágenes de mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el mayor contraste hace que sean perfectos para la adquisición de imágenes en color.
Los objetivos apocromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas son casi inexistentes. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente para aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
El campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz por parte de la muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas.
Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra convirtiendo los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (contraste).
Los objetivos de larga distancia de trabajo (LWD) están optimizados para su uso a través de recipientes con un grosor de pared indicado de 0,9-1,5 mm. Esto incluye los recipientes que se utilizan habitualmente en los cultivos celulares y en los ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microvaloración, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos se optimizan para su uso a través de cubreobjetos n.º 1,5 (con un grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de aumento/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
Specifications
Specifications
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | EVOS FL Auto 2 (AMAFD2000), EVOS M5000 (AMF5000) |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Tipo de lente | Objetivo de inmersión en aceite corregido con cubreobjetos, fluorita |
| Aumento | 100X |
| Cantidad | 1 objetivo |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |