Learn More
Safety First Aid Botiquín de primeros auxilios Evolution Workplace, conforme a la norma británica, pequeño
Descripción
- ¿Por qué elegir este kit?
- Todos los empleadores del Reino Unido tienen el deber, según el Reglamento de Salud y Seguridad (Primeros Auxilios), de proporcionar una provisión adecuada de primeros auxilios.
- Este pequeño kit Evolution cumple con los requisitos legales mínimos para entornos de menor riesgo y menor número de empleados, ofreciendo la tranquilidad de que tu lugar de trabajo está alineado tanto con la legislación como con las mejores prácticas.
- Principales Ventajas Características
- Contenido completo y listo para usar: incluye vendas, tiritas, toallitas, apósitos, tijeras, cinta y más. No es necesario buscar objetos individuales.
- Estuche duradero y organizado: caja de plástico moldeada por inyección con una cruz blanca y una etiqueta de primeros auxilios para facilitar la identificación en caso de emergencia.
- Diseño eficiente en espacio: mide 30 x 25 x 12 cm, fácilmente almacenado en una estantería, en un armario o en un pequeño armario de oficina.
- Opción de montaje en la pared: usa el soporte opcional para un acceso visible y fácil.
- Versátil para muchos entornos: ideal para oficinas, tiendas, salones, zonas de recepción, furgonetas de servicio y zonas industriales ligeras.
- Mantiene el cumplimiento - La certificación BS 8599-1 apoya auditorías, inspecciones y demuestra compromiso con la seguridad laboral.
- Fácil de reponer - hay paquetes de recarga y componentes individuales disponibles para mantener el kit actualizado.
- Qué significa el cumplimiento de la BS 8599-1
- Un kit que cumple con la norma BS 8599-1 cumple con los estándares reconocidos a nivel nacional para primeros auxilios en el lugar de trabajo.
- El contenido y el tamaño se basan en evaluaciones de riesgo, teniendo en cuenta el número de empleados y los riesgos en el lugar de trabajo.
- Recomendado para:
- De 1 a 25 empleados en lugares de trabajo de bajo riesgo
- De 1 a 5 empleados en entornos de mayor riesgo
- Consejos para el mantenimiento
- Revisiones periódicas: inspecciona mensualmente las fechas de caducidad, los artículos usados y el almacenamiento adecuado.
- Utiliza recargas originales: mantén la integridad y estandarización del kit con paquetes de recarga a juego.
- Integración de formación: familiariza al personal con el kit durante las sesiones de formación en primeros auxilios.
- Ubicación estratégica: posición en áreas visibles y accesibles (por ejemplo, entrada, pasillo, cocina).
- Auditorías de registros: lleva un registro de comprobaciones, reposiciones y uso para fines de cumplimiento.
- El Kit de Primeros Auxilios para el Lugar de Trabajo Evolution en caja verde (pequeño) que cumple con la normativa británica contiene lo siguiente:
- 1 x Folleto de Orientación de Primeros Auxilios
- 2 apósitos HypaCover de primeros auxilios, 12 x 12 cm
- 2 apósitos HypaCover de primeros auxilios, 18 x 18 cm
- 2 x Vendajes triangulares HypaBand
- 2 x Apósitos HypaCover para ojos
- 40 x yesos HypaPlast Washproof
- 20 toallitas HypaClean estériles
- 1 x Cinta Microporosa HypaPlast, 2,5 cm x 5 m
- 6 guantes de nitrilo HypaTouch (par)
- 2 x Apósitos HypaCover para los dedos
- 1 x Pantalla Facial HypaGuard
- 1 x manta de papel de aluminio HypaGuard
- 1 x Apósito para quemaduras, 10 x 10 cm
- 1 x Cortadores de ropa
- 1 x Vendaje Conformador HypaBand, 7,5 cm
- Especificaciones
- Dimensiones: 30 x 25 x 12 cm
- Material de la caja: Plástico moldeado por inyección (robusto y ligero)
- Cumplimiento: BS 8599-1 para pequeños lugares de trabajo
- Montaje opcional en la pared: soporte vendido por separado
- Ideal para
- Oficinas pequeñas y medianas
- Tiendas minoristas, salones, cafeterías y espacios de atención al cliente
- Vehículos de servicio, furgonetas o empleados fuera de las instalaciones
- Lugares de trabajo de bajo riesgo (administración, salas de reuniones, talleres ligeros)
- Agentes de seguridad sanitaria
- Start-ups, ubicaciones remotas o salas de descanso
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Botiquín de primeros auxilios |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |