Learn More
Thermo Scientific™ Cambiador giratorio de 7 celdas con termostato Smart para espectrofotómetros Evolution™ UV-Visible
Código de producto. 12306583 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros Evolution de las series 200 y 300
Tipo:
Portaceldas inteligente giratorio de siete celdas termostatizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
12306583 Espectrofotómetros Evolution de las series 200 y 300 Portaceldas inteligente giratorio de siete celdas termostatizado cada uno
1 options
Código de producto. 12306583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840214900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4240.00€
    3949.32€ / paquete de 1
    Ahorro 290.68€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Controle con eficacia la temperatura con un baño de circulación de agua con el cambiador inteligente giratorio de 7 celdas con termostato inteligente para espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible.
Controle con eficacia la temperatura con un baño de circulación de agua con el cambiador inteligente giratorio de 7 celdas con termostato inteligente para espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible. En combinación con un recirculador de líquidos, este cambiador de celdas permite controlar la temperatura de un máximo de 7 muestras o patrones.
  • Accesorio de posicionamiento de muestras fácil de utilizar para el uso con espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ de las series 200 y 300.
  • Control de accesorios completamente integrado en el software Thermo Scientific™ INSIGHT™ y Thermo Scientific™ VISION™.
  • Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie
  • Incluye carrusel y base del motor.
  • Cuando se coloca en los haces de muestras y de referencia (solo Evolution 300), este cambiador de celdas permite la comparación de un máximo de 7 muestras con 7 referencias únicas.
  • Supervise la temperatura de las celdas con la sonda de temperatura para accesorios Smart, número de catálogo 0011401.
  • Al implementar este accesorio en un entorno regulado o de control de calidad, un paquete de cualificación del sistema está disponible para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Compatible con accesorios de sonda de temperatura para accesorios Smart, número de catálogo 10011401
Detalles de configuración Serie Evolution 200: solo posición de muestra; Evolution 300: posiciones de muestra y referencia
Tipo Portaceldas inteligente giratorio de siete celdas termostatizado
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Evolution de las series 200 y 300
Incluye Carrusel y base del motor
Control de la temperatura con un termostato Termostatización con flujo de líquido desde un recirculador controlado por temperatura externo