Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ One/One Plus UV-Vis
Código de producto. 17890016 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL
Paquete de seguridad y validador - INTL
Paquete de seguridad y validador: EE. UU
Ancho de banda espectral:
1,0 nm
1 nm
Variable: 1,0 nm, 2,0 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Ancho de banda espectral Tamaño de la unidad
17890016 Paquete de seguridad y validador: EE. UU 1 nm cada uno
17329263 Espectrofotómetro UV-Vis 1,0 nm cada uno
17339263 Espectrofotómetro UV-Vis Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
17435603 Paquete de seguridad y validador: EE. UU 1,0 nm cada uno
17445603 Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL 1,0 nm cada uno
17465603 Paquete de seguridad y validador - INTL Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
17455603 Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17890016 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840370100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15625.00€
    14793.19€ / paquete de 1
    Ahorro 831.81€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.
Seminario web:Identificación de la agregación de proteínas mediante espectroscopía UV-Vis
For routine to research analysis, this instrument series offers real innovations that provide enhanced usability and performance - without added complexity. With straightforward software, cutting-edge instrumentation and a wide selection of accessories, the Evolution One and One Plus UV-Vis Spectrophometers work with you to perform experiments the way you want - for the results you need.
Optimized Engineering Delivers Ultimate Performance:
  • Double-beam geometry with fixed 1nm or variable spectral bandwidth options
  • Application Focused Beam Geometry (AFBG) technology enables the best performance from microcells, solid samples, and fiber optic probes (Evolution One Plus Only)
  • Xenon flash lamp requires no warm-up time allowing instant measurements
  • Meet chemical, materials science, or biological sampling and measurement needs with a broad range of accessories
Insight Pro Software—Easy-to-learn, easy-to-use
  • Reduce training time: Optimized user interface with prompting software defines clear step-by-step workflow and is easy to teach and learn
  • Prevent costly sampling and measurement errors: Create dedicated workflows for complex assay and transform multi-step workflows into one simplified, easy-to-follow method suitable for any level of user with Customized User Environment (CUE)
  • Always current: Whether it is user inputs or application requirements, or new regulations, Insight Pro Software is continuously improving with quick upgrades to deliver greater capabilities and efficiencies for your lab’s needs
Accessories for all your Sampling Needs:
  • Wide accessory selection with various temperature control options, sample changers, sippers and solid sampling devices complete your analysis
  • Choice of Peltier Single Cell Holder or a Smart 8-Cell Peltier system for temperature control and sample monitoring from 0° to 100 °C
  • Easy software integration gives you complete control of your measurements
Regulatory/Quality Control Environments:
To use the EvolutionOne/One Plus UV-Vis Spectrophotometers in a regulated or quality control environment, we offer a wide selection of compliance products and services to reduce implementation time and assure system performance.
Evolution One/One Plus Security and Validator Bundles include:
  • Evolution One or One Plus UV-Vis Spectrometer
  • INSIGHT Pro with Security Software
  • Validator for Insight Pro US Ltr or INTL A4 Paper Version
  • Qualification Filter Kit for UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma Bundles include:
  • Evolution One or One Plus Spectrometer
  • INSIGHT Pro with Security Software
  • Validator for Insight Pro US Ltr or INTL A4 Paper Version
  • USP and EP UV Standards Set
  • USP and EP Visible Standards Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Evolution One
Ancho de banda espectral 1 nm
Tipo Paquete de seguridad y validador: EE. UU
Incluye Evolution One UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Paper Version, -Qualification Filter Kit for UV-Vis